Läs mer
beta-cyklodextrin
Produktkod. 15495419
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495419 25 g 25g
15405429 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63161.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.40 SEK
    429.65 SEK / 25g
    Save 100.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7585-39-9 | C42H70O35 | 1134,99 g/mol
Används för att solubilisera icke-polära föreningar som fettsyror, lipider och kolesterol. Rapporterad användbar för selektiv utfällning av enantiomera, positionella eller strukturella isomererβ -Cyclodextrin används tillsammans med dansylklorid för att bilda vattenlösliga komplex för fluorescerande märkning av proteiner. Det är en aktiv ingrediens i hushållslukt eliminator. Det används också i produkter för personlig vård som tandkrämer, hudkrämer och dammpulver. Den hittar tillämpningar inom kosmetikaindustrin för produkter som tvättmedel och parfymer för kontrollerad frisättning av dofter. Vidare används det för att producera HPLC-kolonner som tillåter kiral enantiomerseparation. Utöver detta används det för att minska kolesterolnivån i mjölkfett.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Används för att solubilisera icke-polära föreningar som fettsyror, lipider och kolesterol. Rapporterad användbar för selektiv utfällning av enantiomera, positionella eller strukturella isomererβ -Cyclodextrin används tillsammans med dansylklorid för att bilda vattenlösliga komplex för fluorescerande märkning av proteiner. Det är en aktiv ingrediens i hushållslukt eliminator. Det används också i produkter för personlig vård som tandkrämer, hudkrämer och dammpulver. Den hittar tillämpningar inom kosmetikaindustrin för produkter som tvättmedel och parfymer för kontrollerad frisättning av dofter. Vidare används det för att producera HPLC-kolonner som tillåter kiral enantiomerseparation. Utöver detta används det för att minska kolesterolnivån i mjölkfett.
Löslighet Löslig i vatten och
ammoniumhydroxid.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7585-39-9
Molekylformel C42H70O35
Molekylvikt (g/mol) 1134.99
MDL-nummer MFCD00078139
InChI-nyckel WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
PubChem CID 131707246
IUPAC-namn 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroximetyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradekaoxaoktacyklo[31.2. 2,2³,⁶,2⁸,¹¹,2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹,2²³,²⁶,2²⁸,³¹]nonatetraconta ne-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
LEDER OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Cyclodextrin
Smältpunkt 290 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 78623
Merck Index 14,2718
Löslighetsinformation Löslig i vatten och ammoniumhydroxid.
Optisk rotation +162° (c=1,5 i vatten)
Formel vikt 1134.98
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.