missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beta-Cyclogeraniol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Cyclogeraniol |
| CAS | 472-20-8 |
| Molekylformel | C10 H18 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Cyclohexene-1-methanol, 2,6,6-trimethyl-, 2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-methanol, (2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)methanol, Cyclogeranyl alcohol, β-Cyclogeraniol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h11H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1=C(CO)C(C)(C)CCC1 |
| IUPAC-namn | (2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vikt | 154.1358 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?