Läs mer
beta-Cyfluthrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyfluthrin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18Cl2FNO3/c1-22(2)15(11-19(23)24)20(22)21(27)29-18(12-26)13-8-9-16(25)17(10-13)28-14-6-4-3-5-7-14/h3-11,15,18,20H,1-2H3 |
| Formel vikt | 433.0648 |
| Procent renhet | >95% |