missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

beta-Cypermethrin, TRC

Produktkod. 30367931
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367931 1 mg
30358360 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30367931 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9893901MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1224510-29-5
Molekylformel C22 H19 Cl2 N O3
Molekylvikt (g/mol) 416.3
Synonym Beta-cypermethrin, Chinmix, Cypermethrin-beta, Cypermethrin-β, β-Cypermethrin
IUPAC-namn [(R)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
LEDER CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O[C@@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2

Spécification

Kemiskt namn eller material beta-Cypermethrin
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17?,18-,20+/m0/s1
Formel vikt 415.0742
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.