Läs mer
Beta-D-Galactopyranosylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-D-Galactopyranosylamine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO5/c7-6-5(11)4(10)3(9)2(1-8)12-6/h2-6,8-11H,1,7H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1 |
| Formel vikt | 179.0794 |