Läs mer
Beta-D-Galaktospentacetetat, TRC
Produktkod. 30179231
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179231 25 g
30179277 2.5 g
30179331 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179231 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG15576525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Add to basket
Add to basket
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4163-60-4
Molekylformel C16H22O11
Molekylvikt (g/mol) 390.34
IUPAC-namn (3,4,5,6-tetraacetyloxan-2-yl)metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1OC(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1OC(=O)C
Specifications
Kemiskt namn eller material beta-D-Galactose Pentaacetate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3
Formel vikt 390.1162