Läs mer
Beta-D-Galactose, TRC
Produktkod. 30179137
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179137 50 mg
30179325 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179137 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG15526550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7296-64-2
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Synonym beta-D-Galactopyranose, beta-(+)-Galactose, beta-D-(+)-Galactose, beta-Galactose
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxymetyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-D-Galactose
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Formel vikt 180.0634