Läs mer
Thermo Scientific Chemicals beta-D-Gentiobios, 98 %
Produktkod. 15458229
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458229 500 mg 500mg
15448229 100 mg 100mg
15438229 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15458229 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66750.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 554-91-6 | C12H22O11
Gentiobios användes i bindningsanalyser för att bestämma om coelomisk cytolytisk faktor 1 (CCF-1) binder tillβ -1,3-glukaner för att stimulera det pro-PO-aktiverande systemet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Gentiobios användes i bindningsanalyser för att bestämma om coelomisk cytolytisk faktor 1 (CCF-1) binder tillβ -1,3-glukaner för att stimulera det pro-PO-aktiverande systemet.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-91-6
Molekylformel C12H22O11
MDL-nummer MFCD00198056
Synonym 6-O-(beta-D-Glucopyranosyl)-D-glucopyranose; Amygdalose
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-D-Gentiobiose
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Beilstein 93354
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 342.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.