Läs mer
beta-D-Glucopyranosylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-D-Glucopyranosylamine |
| CAS | 7284-37-9 |
| Molekylformel | C6H13NO5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO5/c7-6-5(11)4(10)3(9)2(1-8)12-6/h2-6,8-11H,1,7H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| LEDER | C(O)[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](N)O1 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-amino-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.17 |
| Formel vikt | 179.08 |