Läs mer
Beta-D-Glucopyranuronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Triacetate 1-(4-Nitrophenyl Carbonate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-D-Glucopyranuronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Triacetate 1-(4-Nitrophenyl Carbonate) |
| CAS | 228412-71-3 |
| Molekylformel | C20H21NO14 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [Methyl(2,3,4-tri-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)uronate]-4-nitro-phenyl Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO14/c1-9(22)30-14-15(31-10(2)23)17(32-11(3)24)19(34-16(14)18(25)29-4)35-20(26)33-13-7-5-12(6-8-13)21(27)28/h5-8,14-17,19H,1-4H3/t14-,15-,16-,17+,19-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](OC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(4-nitrophenoxy)carbonyloxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 499.38 |
| Formel vikt | 499.0962 |