Läs mer
Thermo Scientific Chemicals beta-D-glukosamin pentaacetat, 96 %
Produktkod. 11372836
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372836 1 g 1g
11382836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372836 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L09020.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 7772-79-4 | C16H23NO10 | 389,357 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-79-4
Molekylformel C16H23NO10
Molekylvikt (g/mol) 389.357
MDL-nummer MFCD00006595
InChI-nyckel OVPIZHVSWNOZMN-OXGONZEZSA-N
Synonym n-acetyl-beta-d-glucosamine tetraacetate, 2-acetamido-1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-deoxy-beta-d-glucopyranose, beta-d-glucosamine pentaacetate, 2-acetamido-2-deoxy-beta-d-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate, 2r,3s,4r,5r,6s-5-acetamido-3,4,6-triacetoxy-tetrahydropyran-2-yl methyl acetate, beta-d-galactosamine pentaacetate, 2-acetylamino-2-deoxy-beta-d-galactopyranose 1,3,4,6-tetraacetate, 2r,3s,4r,5r,6s-3,4,6-tris acetyloxy-5-acetamidooxan-2-yl methyl acetate, n-acetyl-, a-d-glucosamine tetraacetate, glc-n-ac free
PubChem CID 99461
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4,6-triacetyloxioxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)NC1C(C(C(OC1OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-D-Glucosamine pentaacetate
Smältpunkt 184°C to 189°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 98835
Optisk rotation +4° (c=10 in Chloroform)
Formel vikt 389.37
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.