Läs mer
beta-D-Glukospentaacetat, 98 %
Produktkod. 11464184
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464184 50 g 50g
11474184 250 g 250g
11454184 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464184 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12526.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 604-69-3 | C16H22O11 | 390,341 g/mol
β-D-Glucose Pentaacetat används i biokemisk reaktion och används också som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt. Vidare används det för att stimulera insulinfrisättning i bukspottkörtelöar hos råtta.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
β -D-Glucose Pentaacetat används i biokemisk reaktion och används också som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt. Vidare används det för att stimulera insulinfrisättning i bukspottkörtelöar hos råtta.
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 604-69-3
Molekylformel C16H22O11
Molekylvikt (g/mol) 390.341
MDL-nummer MFCD00006597
InChI-nyckel LPTITAGPBXDDGR-IBEHDNSVSA-N
Synonym beta-d-glucose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, unii-v833p95coc, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-b-d-glucopyranose, beta-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, 2s,3r,4s,5r,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, glucopyranose, pentaacetate, .beta.-d, penta-o-acetyl-β
PubChem CID 2724702
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxioxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-D-Glucose pentaacetate
Smältpunkt 130°C to 132°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 98851
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Optisk rotation +5° (c=5 in Chloroform)
Formel vikt 390.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.