Läs mer
Beta-D-Glukospentacetetat, TRC
Produktkod. 30398506
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30398506 10 g
1 options
Produktkod. 30398506 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG59650010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-D-Glucose pentaacetate
CAS 604-69-3
Molekylformel C16 H22 O11
Kvantitet 10 g
Synonym β-D-Glucopyranose, 1,2,3,4,6-pentaacetate (ACI), Glucopyranose, pentaacetate, β-D- (8CI), β-D-Glucopyranose, pentaacetate (9CI), 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-β-D-glucopyranose, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl acetate, NSC 214078, Penta-O-acetyl-β-D-glucopyranose, Penta-O-acetyl-β-D-glucose, Pentaacetyl-β-D-glucopyranose, Pentaacetyl-β-D-glucose, Per-O-acetyl-β-D-glucopyranose, Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl acetate, β-D-Glucopyranose peracetate, β-D-Glucopyranoside peracetate, β-D-Glucopyranosyl pentaacetate, β-D-Glucose pentaacetate, 1,2,3,4,6-pentaacetate β-D-glucopyranose
InChI formel InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxan-2-yl]metylacetat
Molekylvikt (g/mol) 390.34
Formel vikt 390.1162