Läs mer
beta-D-Glucosyl C4-Ceramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-D-Glucosyl C4-Ceramide |
| CAS | 111956-45-7 |
| Molekylformel | C28 H53 N O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | β-D-Glucosyl C4-Ceramide, [R-[R*,S*-(E)]]-N-[1-[(β-D-Glucopyranosyloxy)methyl]-2-hydroxy-3-heptadecenyl]butanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C28H53NO8/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-22(31)21(29-24(32)17-4-2)20-36-28-27(35)26(34)25(33)23(19-30)37-28/h16,18,21-23,25-28,30-31,33-35H,3-15,17,19-20H2,1-2H3,(H,29,32)/b18-16+/t21-,22+,23+,25+,26-,27+,28+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)NC(=O)CCC |
| IUPAC-namn | N-[(E,1S,2R)-2-hydroxy-1-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]heptadec-3-enyl]butanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 531.72 |
| Formel vikt | 531.3771 |