Läs mer
beta-D-maltosoktaacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469863
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469863 5 g 5g
11459863 1 g 1g
11479863 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469863 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12988.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22352-19-8 | C28H38O19 | 678.593 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22352-19-8
Molekylformel C28H38O19
Molekylvikt (g/mol) 678.593
MDL-nummer MFCD00079432
InChI-nyckel WOTQVEKSRLZRSX-FKNZMNJBSA-N
Synonym Octa-O-acetyl-beta-D-maltose
PubChem CID 126963554
IUPAC-namn [(2S,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxi-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-(acetyloximetyl)oxan-2-yl]oxioxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC2C(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-D-Maltose octaacetate
Smältpunkt 157°C to 160°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 79279
Optisk rotation +65° (c=10 in Chloroform)
Formel vikt 678.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.