Läs mer
beta-D-Ribofuranos 1,2,3,5-tetraacetat, 98+%
Produktkod. 11495877
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495877 100 g 100g
11475877 5 g 5g
11485877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24426.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 13035-61-5 | C13H18O9 | 318,278 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13035-61-5
Molekylformel C13H18O9
Molekylvikt (g/mol) 318.278
MDL-nummer MFCD00005358
InChI-nyckel IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Synonym beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, tetraacetylribose, 1,2,3,5-tetraacetyl-.-d-ribofuranose, tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, .beta.-d-ribofuranose, tetraacetate, ribofuranose, tetraacetate, .beta.-d
PubChem CID 83064
IUPAC-namn [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacetyloxioxolan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate
Smältpunkt 80°C to 83°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 94078
Optisk rotation −13±0.5° (c=2.4 in Chloroform)
Formel vikt 318.28
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.