Läs mer
Thermo Scientific Chemicals beta-D-tioglukosnatriumsalt, 97 %
Produktkod. 15428359
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15428359
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66838.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10593-29-0 | C6H11NaO5S | 218.199 g/mol
beta-D-tioglukosnatriumsalt, används i forskning och för att behandla reumatoid artrit. Den biologiska mekanismen är okänd. 1-tio-β används ofta som en bärarmolekyl för cellupptag av markörer, polymerer och nanopartiklar, och potentiellt användbara syntetiska reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
beta-D-tioglukosnatriumsalt, används i forskning och för att behandla reumatoid artrit. Den biologiska mekanismen är okänd. 1-tio-β används ofta som en bärarmolekyl för cellupptag av markörer, polymerer och nanopartiklar, och potentiellt användbara syntetiska reagens.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Håll behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10593-29-0
Molekylformel C6H11NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 218.199
MDL-nummer MFCD00061630
InChI-nyckel VKPBZIVFRYLHPT-WNFIKIDCSA-M
Synonym sodium glucopyranosyl sulphide, glucothiose, sodium 2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-thiolate, 1-thio-beta-d-glucose sodium salt, beta-d-thioglucose, 1-, a-d-glucosylthiose, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-sodiosulfanyl oxane-3,4,5-triol, sodium 2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl sulfanide, 1-thio-, a-d-glucose sodium salt, 1-beta-d-glucosylthiose
PubChem CID 11413308
IUPAC-namn natrium;(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-tiolat
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)[S-])O)O)O)O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-D-Thioglucose sodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 218.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.