Läs mer
Thermo Scientific Chemicals beta-D-Thioglukos natriumsalt, 95 %
Beskrivning
beta-D-tioglukosnatriumsalt, används i forskning och för att behandla reumatoid artrit. Den biologiska mekanismen är okänd. 1-tio-β används ofta som en bärarmolekyl för cellupptag av markörer, polymerer och nanopartiklar, och potentiellt användbara syntetiska reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
beta-D-tioglukosnatriumsalt, används i forskning och för att behandla reumatoid artrit. Den biologiska mekanismen är okänd. 1-tio-β används ofta som en bärarmolekyl för cellupptag av markörer, polymerer och nanopartiklar, och potentiellt användbara syntetiska reagens.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Håll behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-D-Thioglucose sodium salt |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 250 mg |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| Formel vikt | 218.2 |
| Procent renhet | 95% |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.