missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beta-Elemene (10mg/ml in ethanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Elemene |
| CAS | 515-13-9 |
| Molekylformel | C15 H24 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (-)-b-Elemene, levo-b-Elemene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-7-15(6)9-8-13(11(2)3)10-14(15)12(4)5/h7,13-14H,1-2,4,8-10H2,3,5-6H3/t13-,14+,15-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=C)[C@@H]1CC[C@@](C)(C=C)[C@@H](C1)C(=C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.35 |
| Formel vikt | 204.1878 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 10 mg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?