Läs mer
beta-Estradiol 17-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-beta-Estradiol 17-acetate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h4,6,11,16-19,22H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| Formel vikt | 314.1882 |