Läs mer
beta-Estradiol 3,17-Disulfate Dipotassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Estradiol 3,17-Disulfate Dipotassium Salt |
| CAS | 17046-60-5 |
| Molekylformel | C18 H22 O8 S2 . 2 K |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | B-Estradiol 3,17-Disulfate Dipotassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O8S2.2K/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(25-27(19,20)21)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)26-28(22,23)24;;/h3,5,10,14-17H,2,4,6-9H2,1H3,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16+,17+,18+;;/m1../s1 |
| LEDER | [K+].[K+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2OS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | dipotassium;[(8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-3-sulfonatooxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 508.69 |
| Formel vikt | 508.003 |