Läs mer
beta-Estradiol, 99 % (torrt vikt), ca 3 % vatten
Produktkod. 11366656
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366656 1 g 1g
11376656 5 g 5g
11386656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11366656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03801.03
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50-28-2 | C18H24O2 | 272,388 g/mol
β-Östradiol är det huvudsakliga östrogenet som utsöndras av den premenopausala äggstocken. Det fungerar som en östrogen hormonreceptor (ER) agonist och aktivator av PI 3-kinas. Vidare används det vid behandling av infertilitet hos kvinnor, prostatacancer och bröstcancer. Det används också som ett medel för att stimulera kvinnlig pubertetsinduktion, som vid behandling av försenad pubertet orsakad av hypogonadism eller Turners syndrom. Utöver detta används det som en del av hormonersättningsterapin för transpersoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
β -Östradiol är det huvudsakliga östrogenet som utsöndras av den premenopausala äggstocken. Det fungerar som en östrogen hormonreceptor (ER) agonist och aktivator av PI 3-kinas. Vidare används det vid behandling av infertilitet hos kvinnor, prostatacancer och bröstcancer. Det används också som ett medel för att stimulera kvinnlig pubertetsinduktion, som vid behandling av försenad pubertet orsakad av hypogonadism eller Turners ′syndrom. Utöver detta används det som en del av hormonersättningsterapin för transpersoner.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid, etanol, vatten, fosfatbuffertsaltlösning, dimetylformamid, aceton, dioxan och alkalihydroxider. Något löslig i vegetabiliska oljor.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-28-2
Molekylformel C18H24O2
Molekylvikt (g/mol) 272.388
MDL-nummer MFCD00003693
InChI-nyckel VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Synonym estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,17-diol
LEDER CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Estradiol
Smältpunkt 175 °C till 178 °C
Anteckningar om analysprocent (torr vikt.),≈ 3% vatten
Kvantitet 1 g
Beilstein 1914275
Merck Index 14,3703
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid, etanol, vatten, fosfat buffertsaltlösning, dimetylformamid, aceton, dioxan och alkalihydroxider. Lätt löslig i vegetabiliska oljor.
Optisk rotation +79° (c=1 i dioxan)
Formel vikt 272.39
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • beta-Estradiol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P263-Undvik kontakt under graviditet eller amning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Estradiol-17b
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.