Läs mer
beta-Estradiol, 99 % (torrt vikt), ca 3 % vatten
Beskrivning
β-Östradiol är det huvudsakliga östrogenet som utsöndras av den premenopausala äggstocken. Det fungerar som en östrogen hormonreceptor (ER) agonist och aktivator av PI 3-kinas. Vidare används det vid behandling av infertilitet hos kvinnor, prostatacancer och bröstcancer. Det används också som ett medel för att stimulera kvinnlig pubertetsinduktion, som vid behandling av försenad pubertet orsakad av hypogonadism eller Turners syndrom. Utöver detta används det som en del av hormonersättningsterapin för transpersoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
β -Östradiol är det huvudsakliga östrogenet som utsöndras av den premenopausala äggstocken. Det fungerar som en östrogen hormonreceptor (ER) agonist och aktivator av PI 3-kinas. Vidare används det vid behandling av infertilitet hos kvinnor, prostatacancer och bröstcancer. Det används också som ett medel för att stimulera kvinnlig pubertetsinduktion, som vid behandling av försenad pubertet orsakad av hypogonadism eller Turners ′syndrom. Utöver detta används det som en del av hormonersättningsterapin för transpersoner.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid, etanol, vatten, fosfatbuffertsaltlösning, dimetylformamid, aceton, dioxan och alkalihydroxider. Något löslig i vegetabiliska oljor.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Estradiol |
| Smältpunkt | 175 °C till 178 °C |
| Anteckningar om analysprocent | (torr vikt.),≈ 3% vatten |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1914275 |
| Merck Index | 14,3703 |
| Löslighetsinformation | Löslig i dimetylsulfoxid, etanol, vatten, fosfat buffertsaltlösning, dimetylformamid, aceton, dioxan och alkalihydroxider. Lätt löslig i vegetabiliska oljor. |
| Optisk rotation | +79° (c=1 i dioxan) |
| Formel vikt | 272.39 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.