Läs mer
Beta-estradiol utfällbar med Digitonin. MP Biomedicals
Produktkod. 11498020 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498020 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11498020 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210165601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 SEK
    1086.65 SEK / 1g
    Save 58.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beta-Estradiol
Namnnotering Utfällbar av Digitonin.
CAS 50-28-2
Molekylformel C18H24O2
Kvantitet 1 g
Synonym estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
InChI-nyckel VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
LEDER CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,17-diol
Molekylvikt (g/mol) 272.388
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
Formel vikt 272.4