Läs mer
beta-Formylpropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Formylpropionic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3/c5-3-1-2-4(6)7/h3H,1-2H2,(H,6,7) |
| Formel vikt | 102.0317 |
| Procent renhet | >95% |