Beskrivning
Thermo Scientific™ Mammalian-Galactosidase βAssay Stop Solution är en komponent i Mammalian β-Galactosidase Assay Kit, som tillhandahåller en enkel kolorimetrisk metod för lysering av odlade däggdjursceller och mätning av beta-Gal-aktivitet.
Assay Reagens och kit utgör ett enkelt och mångsidigt testsystem för att mäta β-galaktosidasaktivitet. Däggdjursceller som odlas på en platta kan lyseras och testas för β-galaktosidasaktivitet genom att tillsätta en enda, allt-i-ett-lys- och analyslösning. Alternativt kan den inkluderade Thermo Scientific™ M-PER Mammalian Protein Extraction Reagensen användas för att framställa lysat från tvättade vidhäftande eller pillade celler, och sedan en del av lysatet som används för att kvantifiera β-Gal-aktiviteten. Med M-PER reagens finns det inget behov av att skrapa celler eller utföra frys-tina-cykler. De återstående lysaterna som framställs med M-PER reagens kan användas för tillämpningar som reporteranalyser (luciferas, β-galaktosidas och kloramfenisk acetyltransferas), proteinkinasastester (PKA, PKC och tyrosinkinas), immunoassays (Western blot, ELISA RIA) och proteinrening.
Egenskaper hos Mammalian Thermo Scientific™ β-Galactosidase Assay Kit (testreagens och stopplösning):
- Välj fristående assayreagens eller komplett kit för celllys och detektion
- Kolorimetrisk analys kan enkelt mätas i en plattläsare eller spektrofotometer (405 nm)
- Anpassningsbar till 96-brunns mikroplattor eller röranalysformat
- Utför homogena screeninganalyser eller mät aktiviteten sekundärt efter celllys.
- Också kompatibla med förberedda lysater från andra arter som bakterier
Relaterade produkter
- Mammaliskt beta-Galactosidase Assay Kit (Kat. Nr. 75707)
- beta-Galaktosidas Assay Reagens (Kat. Nr. 75705)
Specifications
Specifications
| Beskrivning | beta-Galactosidase Assay Stop Solution, 25mL, 11.05pH, Liquid, Clear, 96-Well Plate, Reporter Enzyme Assay Type, Colorimetric Detection Method, Mammalian Compatible Cells, Proprietary Substrate, Beta-Gal Substrate, Absorbance Technique |
| Formulering | Liquid |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (applikation) | Protein biology, enzyme reporter assays, protein assays and analysis, beta-galactosidase assays, Abs. |
| pH-intervall | 11.05 |
| Provvolym | 25mL |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Beta-Galaktosidas-analysstopplösning, beta-Galactosidase Assay Stop Solution |
| Typ av färg | Enzymmärkt |
| Kvantitet | 25 ml |
| Show More |