Läs mer
Beta-Galactosyl-C18-ceramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Galactosyl-C18-ceramide |
| CAS | 36271-49-5 |
| Molekylformel | C42 H81 N O8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H81NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b31-29+/t35-,36+,37+,39-,40-,41+,42+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | N-[(E,2S,3R)-3-hydroxy-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoctadec-4-en-2-yl]octadecanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 728.09 |
| Formel vikt | 727.5962 |