Läs mer
Beta-Geranylacetat, TRC
Produktkod. 30009682
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009682 1 g
30008723 10 g
30011035 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009682 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3672101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-87-3
Molekylformel C12 H20 O2
Molekylvikt (g/mol) 196.29
Synonym 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 1-acetate, (2E)-, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (2E)- (9CI), 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (E)- (8CI), Geraniol acetate (6CI), (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, Acetic acid (2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, Acetic acid geraniol ester, Bay pine (oyster) oil, Geranyl acetate, Geranyl ethanoate, NSC 2584, trans-1-Acetoxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-Geranyl acetate, β-Geranyl acetate
IUPAC-namn [(2E)-3,7-dimetylocta-2,6-dienyl] acetat
LEDER CC(=CCC\C(=C\COC(=O)C)\C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geranyl Acetate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
Formel vikt 196.1463