Läs mer
MP Biomedicals™ Beta-glukuronidas
Handla allt MP Biomedicals Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 ml
2 ml
10 ml
missing translation for 'unitSize'
10ml
1ml
2ml
Description
Beta-glukuronidas, [9001-45-0]
- För analys av steroid-glukeronider
- I 65% mättad ammoniumsulfat
- Aktivitet:≤ 5000 u/ml
- Enhetsdefinition: Mängd som frigör 1,0 μg fenolftalein från fenolftaleinglukuronid per timme vid pH 5,0 och 37 °C
Specifications
Specifications
| Koncentration | beta-glukuronidas:> 50 000 U/ml, Sulfatas: 5 000 U/ml |
| Färg | Brun |
| För användning med (applikation) | Enzymatisk hydrolys av glukuronider från serumplasma och andra vätskor före analys med enzymimmunanalys, masspektrometri, GC, HPLC |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Källa | Helix pomatia |
| Kvantitet | 2 ml |
| Produkttyp | beta-glukuronidas |
| Inhibitorer | D-glukuronsyra, D-galakturonsyra och D-glukaro-1,4-lakton |
| Form | Lösning |