Läs mer
MP Biomedicals™ Beta-glukuronidas
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 ml
2 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
2ml
Beskrivning
Beta-glukuronidas, [9001-45-0]
- För analys av steroid-glukeronider
- I 65% mättad ammoniumsulfat
- Aktivitet:≤ 5000 u/ml
- Enhetsdefinition: Mängd som frigör 1,0 μg fenolftalein från fenolftaleinglukuronid per timme vid pH 5,0 och 37 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | beta-glukuronidas:> 50 000 U/ml, Sulfatas: 5 000 U/ml |
| Färg | Brun |
| För användning med (applikation) | Enzymatisk hydrolys av glukuronider från serumplasma och andra vätskor före analys med enzymimmunanalys, masspektrometri, GC, HPLC |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Källa | Helix pomatia |
| Kvantitet | 10 ml |
| Produkttyp | beta-glukuronidas |
| Inhibitorer | D-glukuronsyra, D-galakturonsyra och D-glukaro-1,4-lakton |
| Form | Lösning |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Beta-Glucuronidase
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ammonium Sulphate,-Glucuronidase