Läs mer
MP Biomedicals™ Beta-glukuronidas
BIOPHARMA
Produktkod. p-3179289 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 ml
2 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
2ml
Produktkod. 11428541
Brand: MP Biomedicals™ 0215228401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För analys av steroid-glukeronider
Beta-glukuronidas, [9001-45-0]
  • För analys av steroid-glukeronider
  • I 65% mättad ammoniumsulfat
  • Aktivitet:≤ 5000 u/ml
  • Enhetsdefinition: Mängd som frigör 1,0 μg fenolftalein från fenolftaleinglukuronid per timme vid pH 5,0 och 37 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration beta-glukuronidas:> 50 000 U/ml, Sulfatas: 5 000 U/ml
Färg Brun
För användning med (applikation) Enzymatisk hydrolys av glukuronider från serumplasma och andra vätskor före analys med enzymimmunanalys, masspektrometri, GC, HPLC
Innehåll och lagring 4 °C
Källa Helix pomatia
Kvantitet 1 ml
Produkttyp beta-glukuronidas
Inhibitorer D-glukuronsyra, D-galakturonsyra och D-glukaro-1,4-lakton
Form Lösning