Läs mer
beta-glycerolfosfat dinatriumsaltpentahydrat, TRC
Produktkod. 30135464
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135464 100 g
30008261 10 g
30009650 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135464 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG598450100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13408-09-8
Molekylformel C3 H7 O6 P . 2 Na
Molekylvikt (g/mol) 216.04
Synonym 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), sodium salt, hydrate (1:2:5) (ACI), 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt, pentahydrate (9CI), Glycerol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt, pentahydrate (8CI), Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium 2-glycerophosphate pentahydrate, Disodium β-glycerin phosphate pentahydrate, Disodium β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate disodium salt pentahydrate, β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate
IUPAC-namn disodium; 1,3-dihydroxypropan-2-ylfosfat
LEDER [Na+].[Na+].OCC(CO)OP(=O)([O-])[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Glycerol Phosphate Disodium Salt Pentahydrate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C3H9O6P.2Na/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
Formel vikt 215.9776