missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

beta-Glycerol Phosphate Disodium Salt Pentahydrate, TRC

Produktkod. 30009650
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009650 50 g
30135464 100 g
30008261 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009650 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG59845050G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13408-09-8
Kemiskt namn eller material beta-Glycerol Phosphate Disodium Salt Pentahydrate
Formel vikt 215.9776
InChI formel InChI=1S/C3H9O6P.2Na/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
IUPAC-namn disodium;1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate
Molekylformel C3 H7 O6 P . 2 Na
Molekylvikt (g/mol) 216.04
LEDER [Na+].[Na+].OCC(CO)OP(=O)([O-])[O-]
Synonym 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), sodium salt, hydrate (1:2:5) (ACI), 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt, pentahydrate (9CI), Glycerol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt, pentahydrate (8CI), Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium 2-glycerophosphate pentahydrate, Disodium β-glycerin phosphate pentahydrate, Disodium β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate disodium salt pentahydrate, β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate

Specifikationer

Kvantitet 50 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.