Läs mer
beta-glycerofosfat, 200 mM lösning, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15434559
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434559 50 mL 50ml
15444559 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62121.AD
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 819-83-0 | C3H9Na2O6P | 218.052 g/mol
β-Glycerolfosfat (Glycerol-2-fosfat) används i utvecklingen av hydrogeler och byggnadsställningar som har tillämpningar inom vävnadsteknik och celltillväxt och -differentiering. Det har också använts som tillsats i isoleringsmedier, vilket på liknande sätt tillhandahåller tillgängligt fosfat till isolatet. Det är en fosfatgruppsgivare i matrismineraliseringsstudier som fungerar som en proteinfosfatashämmare. Accelererar förkalkning i vaskulära glatta muskelceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
β -Glycerolfosfat (Glycerol-2-fosfat) används i utvecklingen av hydrogeler och byggnadsställningar som har tillämpningar inom vävnadsteknik och celltillväxt och -differentiering. Det har också använts som tillsats i isoleringsmedier, vilket på liknande sätt tillhandahåller tillgängligt fosfat till isolatet. Det är en fosfatgruppsgivare i matrismineraliseringsstudier som fungerar som en proteinfosfatashämmare. Accelererar förkalkning i vaskulära glatta muskelceller.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 819-83-0
Molekylformel C3H7Na2O6P
Molekylvikt (g/mol) 216.04
MDL-nummer MFCD00002135 MFCD28134611 MFCD00149083 MFCD00150339 MFCD00002135
InChI-nyckel AVPCPPOOQICIRJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, disodium glycerol 2-phosphate hydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt, c3h7o6p.2na.h2o, sodium glycerophosphate usan, b-glycerophosphate disodium salt hydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate hydrate 2:1:x, beta-glycerophosphate disodium salt hydrate, ≤1.0 mol % l-alpha-isomer, beta-glycerophosphate disodium salt hydrate, powder, bioreagent, suitable for cell culture, beta-glycerophosphate disodium salt hydrate, ≤2.4 mol % alpha-isomer based on c3h7o6pna2 with x h2o
PubChem CID 131860121
IUPAC-namn 1,3-dihydroxipropan-2-yldivätefosfat;natrium
LEDER [Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Glycerophosphate
Färg Färglös
Kvantitet 50 mL
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 216.04
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 200mM soln.
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.