missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Beta-Guaiene (>85 %), TRC

Produktkod. 30180423
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180423 50 mg
30180320 10 mg
30179958 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180423 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG81100550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 88-84-6
Molekylformel C15H24
Molekylvikt (g/mol) 204.35
Synonym (1S,4S)-1,4-Dimethyl-7-(propan-2-ylidene)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulene;(1S,4S)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethylidene)azulene;(1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethylidene)-Azulene;Guaia-1(5),7(11)-diene;Guaiene;beta-Guajene;
IUPAC-namn (1S,4S)-1,4-dimetyl-7-propan-2-yliden-2,3,4,5,6,8-hexahydro-1H-azulen
LEDER C[C@H]1CCC(=C(C)C)CC2=C1CC[C@@H]2C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material beta-Guaiene
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 204.1878
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.