Läs mer
(+/-)-Beta-Hydrastine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-beta-Hydrastine |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NO6/c1-22-7-6-11-8-15-16(27-10-26-15)9-13(11)18(22)19-12-4-5-14(24-2)20(25-3)17(12)21(23)28-19/h4-5,8-9,18-19H,6-7,10H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1 |