Läs mer
Beta-Hydroxy-O-(phenylmethyl)tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Hydroxy-O-(phenylmethyl)tyrosine |
| CAS | 99208-38-5 |
| Molekylformel | C16H17NO4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | beta-Hydroxy-O-(phenylmethyl)-tyrosine, 2-Amino-3-(4-(benzyloxy)phenyl)-3-hydroxypropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO4/c17-14(16(19)20)15(18)12-6-8-13(9-7-12)21-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14-15,18H,10,17H2,(H,19,20) |
| LEDER | NC(C(O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-hydroxy-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.31 |
| Formel vikt | 287.1158 |