Läs mer
Beta-hydroxytyroxin (>90 %), TRC
Produktkod. 30402619
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402619 10 mg
30399712 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30402619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH96360010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107849-54-7
Molekylformel C15H11I4NO5
Molekylvikt (g/mol) 792.87
Synonym β-[3,5-Diiodo-4-(3,5-diiodo-4-hydroxyphenoxy)phenyl]serine, Levothyroxine beta-Hydroxy Impurity, Levothyroxine beta-Hydroxy T4 Impurity
LEDER IC1=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=CC(C(O)C(N)C(O)=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Hydroxy Thyroxine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11I4NO5/c16-7-3-6(4-8(17)13(7)22)25-14-9(18)1-5(2-10(14)19)12(21)11(20)15(23)24/h1-4,11-12,21-22H,20H2,(H,23,24)/t11-,12?/m0/s1