Läs mer
beta-hydroxiisovalersyra, TRC
Produktkod. 30132731
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132731 1 g
30134385 50 g
30008187 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132731 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9436051G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-08-1
Molekylformel C5 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 118.13
Synonym Butanoic acid, 3-hydroxy-3-methyl-, Butyric acid, 3-hydroxy-3-methyl- (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-methylbutyric acid, 3-Hydroxyisovaleric acid, 3-Methyl-3-hydroxybutyric acid, β-Hydroxy-β-methylbutyric acid, β-Hydroxyisovaleric acid
IUPAC-namn 3-hydroxy-3-metylbutansyra
LEDER CC(C)(O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Hydroxyisovaleric Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O3/c1-5(2,8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Formel vikt 118.063