Läs mer
Beta-Hydroxyl Phentermine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Hydroxyl Phentermine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-10(2,11)9(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,12H,11H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 165.1154 |
| Procent renhet | >95% |