Läs mer
Fisherbrand™ Strålsäkerhetsförvaringsboxinsatser
Produktkod. 12337167 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Rörstorlek:
8 x 1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Rörstorlek Förpackningsstorlek
12337167 8 x 1,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 12337167
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör; dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidslagring av radioaktivt avfall eller radioisotoper.
  • Insats, 2 x Falcon™ rör, 8 x 1,5 ml rör, 160 x 80 x 40 mm
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringsfack finns i fem storlekar, och de två största behållaremodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (utrustning) För Maxi Boxar
Höjd (metrisk) 40mm
Produkttyp Infoga
Rörstorlek 8 x 1,5 ml
Bredd (metrisk) 160mm