Läs mer
beta-ionon, 96 %
Produktkod. 11445413
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445413 100 g 100g
11455413 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445413 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13400.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 79-77-6 | C13H20O | 192,302 g/mol
Det är en viktig doftkemikalie som används i parfymer. Kombinationen avα -jonon ochβ -ionon är karakteristisk för doften av viol och används tillsammans med andra komponenter i smakämnen för att återskapa deras doft.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det är en viktig doftkemikalie som används i parfymer. Kombinationen avα -jonon ochβ -ionon är karakteristisk för doften av viol och används tillsammans med andra komponenter i smakämnen för att återskapa deras doft.
Löslighet Löslig i vatten (0,11 mg/ml vid
20 C).°
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-77-6
Molekylformel C13H20O
Molekylvikt (g/mol) 192.302
MDL-nummer MFCD00001549
InChI-nyckel PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Synonym beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
PubChem CID 638014
ChEBI CHEBI:32325
IUPAC-namn (E)-4-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)but-3-en-2-on
LEDER CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Ionone
Smältpunkt -49 °C
Densitet 0.943
Kokpunkt 126 °C till 128 °C (12 mmHg)
Flampunkt 112 °C (233 °F)
Brytningsindex 1.52
Kvantitet 100 g
Beilstein 1909544
Merck Index 14,5056
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,11 mg/mI vid 20 °C).
Formel vikt 192.3
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.