Läs mer
beta-Ionon, TRC
Produktkod. 30395927
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30395927 1 g
1 options
Produktkod. 30395927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7312801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Ionone
CAS 79-77-6
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C13 H20 O
Kvantitet 1 g
Synonym (E)-beta-Ionone, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (3E)-, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (E)- (8CI), (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-enyl)but-3-en-2-one, (E)-β-Ionone, Ionone beta, trans-β-Ionone, trans-β-Lonone, β-Ionone
InChI formel InChI=1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
LEDER CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC-namn (E)-4-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)men-3-en-2-one
Molekylvikt (g/mol) 192.3
Formel vikt 192.1514