Läs mer
beta-Ketoglutaric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Ketoglutaric Acid |
| CAS | 542-05-2 |
| Molekylformel | C5 H6 O5 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3-oxo-Glutaric Acid, β-oxo-Glutaric Acid, 1,3-Dicarboxyacetone, 3-Ketoglutaric Acid, 3-Oxoglutaric Acid, 3-Oxopentanedioic Acid, Acetone-1,3-dicarboxylic Acid, s-Acetonedicarboxylic Acid, β-Oxoglutaric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)CC(=O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-oxopentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.098 |
| Formel vikt | 146.0215 |