Läs mer
beta-lapachon (>90 %), TRC
Produktkod. 30474826
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30474826 50 mg
1 options
Produktkod. 30474826 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17530050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beta-Lapachone
CAS 4707-32-8
Molekylformel C15 H14 O3
Kvantitet 50 mg
Synonym 2H-Naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-, 3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-2H-naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione, 2,2-Dimethyl-3,4-dihydrobenzo[h]chromene-5,6-dione, ARQ 501, MB 12066, NSC 26326, NSC 629749, SL 11001, β-Lapachone
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c1-15(2)8-7-11-13(17)12(16)9-5-3-4-6-10(9)14(11)18-15/h3-6H,7-8H2,1-2H3
LEDER CC1(C)CCC2=C(O1)c3ccccc3C(=O)C2=O
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-3,4-dihydrobenzo[h]krom-5,6-dolon
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Formel vikt 242.0943