Läs mer
Thermo Scientific Chemicals beta-lapachone, 98 %
Produktkod. 16656032
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16656032 5 mg
1 options
Produktkod. 16656032 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J67308.#0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Orange
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
Analysera 98%
CAS 4707-32-8
Molekylformel C15H14O3
Formel vikt 242.27
Smältpunkt 151 °C till 153 °C
Produkttyp beta-lapachone, 98 %
Form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.