Läs mer
Thermo Scientific Chemicals beta-Lipotropin (1-10), porcine
Produktkod. 15427649
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. 15427649
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66333.M^
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Art Porcine
Reningsmetod HPLC
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
Formatera Solid
Molekylvikt (g/mol) 951.03
Produkttyp beta-Lipotropin (1-10), porcine
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO - research use only
Sekvens Glu-Leu-Ala-Gly-Ala-Pro-Pro-Glu-Pro-Ala