Läs mer
Beta-Lumi (-)-Colchicine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | beta-Lumicolchicine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO6/c1-10(24)23-13-7-6-11-8-15(27-3)21(28-4)22(29-5)16(11)17-12-9-14(26-2)20(25)18(12)19(13)17/h8-9,12-13,18H,6-7H2,1-5H3,(H,23,24)/t12-,13+,18-/m1/s1 |
| Formel vikt | 399.1682 |
| Procent renhet | >95% |