missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

beta-(m-Hydroxyphenyl)hydracrylic Acid, TRC

Produktkod. 30136390
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136390 50 mg
30005858 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136390 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94928050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3247-75-4
Molekylformel C9 H10 O4
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Synonym Benzenepropanoic acid, β,3-dihydroxy-, Hydracrylic acid, 3-(m-hydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), β,3-Dihydroxybenzenepropanoic acid, (3-Hydroxyphenyl)hydracrylic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)hydracrylic acid, 3-(m-Hydroxyphenyl)hydracrylic acid, 3-Hydroxy-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, β-(m-Hydroxyphenyl)hydracrylic acid
IUPAC-namn 3-hydroxy-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
LEDER OC(CC(=O)O)c1cccc(O)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material beta-(m-Hydroxyphenyl)hydracrylic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
Formel vikt 182.0579
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.