Läs mer
Beta-Mangostin, TRC
Produktkod. 30476422
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30476422 1 mg -
30472892 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30476422 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1638951MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20931-37-7
Molekylformel C25 H28 O6
Molekylvikt (g/mol) 424.49
Synonym 1,6-Dihydroxy-3,7-dimethoxy-2,8-bis(3-methyl-2-butenyl)-9H-xanthen-9-one
IUPAC-namn 1,6-dihydroxy-3,7-dimetoxi-2,8-bis(3-metylbut-2-enyl)xanthen-9-one
LEDER COc1cc2Oc3cc(O)c(OC)c(CC=C(C)C)c3C(=O)c2c(O)c1CC=C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Mangostin
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C25H28O6/c1-13(2)7-9-15-18(29-5)12-20-22(23(15)27)24(28)21-16(10-8-14(3)4)25(30-6)17(26)11-19(21)31-20/h7-8,11-12,26-27H,9-10H2,1-6H3
Formel vikt 424.1886